Learn More
Gabapentin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488278 10 mg 10 miligramos
16478006 100 mg 100 miligramos
16464167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0057A
MedChemExpress Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Gabapentin (Neurontin) is a pharmaceutical drug, specifically a GABA analog.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 60142-95-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H18ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (240.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CN)CCCCC1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 207.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.7
Porcentaje de pureza 98.0%