Learn More
Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO2.ClH/c1-2-14-10(13)8-11(9-12)6-4-3-5-7-11;/h2-9,12H2,1H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1339 |