Learn More
Clorhidrato de éster etílico de gabapentina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster etílico de gabapentina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 60175-04-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Gabapentin Ethyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H21 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid ethyl ester hydrochloride (1:1), Cyclohexaneacetic acid, 1-(aminomethyl)-, ethyl ester, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO2.ClH/c1-2-14-10(13)8-11(9-12)6-4-3-5-7-11;/h2-9,12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)CC1(CN)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(aminometil)ciclohexil]acetato de etilo; clorhidrato |
| Mostrar más |