Learn More
Gabapentin enacarbil, MedChemExpress
Código de producto. 16499547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499547 5 mg 5 miligramos
16447008 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16216
MedChemExpress Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.
Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin enacarbil
Forma física Viscous Liquid
CAS 478296-72-9
Color Light Brown
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H27NO6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo XP-13512
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (303.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (303.59 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CNC(OC(OC(C(C)C)=O)C)=O)CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 329.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.39
Porcentaje de pureza 95.0%