Learn More
Clorhidrato de gabapentina-d6, TRC
Código de producto. 30405718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30405718 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG11724710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin-d6 Hydrochloride
CAS 1432061-73-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H11 D6 N O2 . H Cl
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-(Aminomethyl)cyclohexane-d6-acetic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H,11,12);1H/i1D2,2D2,3D2;
SMILES NCC1(CC(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1.Cl
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(aminometil)-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriociclohexil]acético;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 213.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1403
Porcentaje de pureza >95