Learn More
Clorhidrato de gabapentina-d6, TRC
Código de producto. 30394612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394612 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30394612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1172471MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Gabapentin-d6 Hydrochloride
CAS 1432061-73-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H11 D6 N O2 . H Cl
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1-(Aminomethyl)cyclohexane-d6-acetic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9;/h1-7,10H2,(H,11,12);1H/i1D2,2D2,3D2;
SMILES NCC1(CC(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1.Cl
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(aminometil)-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriociclohexil]acético;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 213.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1403
Porcentaje de pureza >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.