Learn More
Gabapentina-d10, TRC
Código de producto. 30401788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30401788 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG11725410MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin-D10
CAS 1126623-20-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H10 H7 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Gabapentin-D10, 1-(Aminomethyl)cyclohexaneacetic Acid-d10, Neurontin-d10, GOE-3450-d10
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CN)(CC(=O)O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(aminometil)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriociclohexil]acético
Peso molecular (g/mol) 181.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1887
Porcentaje de pureza >95