Learn More
Gabapentina 100 μg/ml en acetonitrilo:metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311031 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311031 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13991500MC100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin
CAS 60142-96-3
Nombres de analitos o componentes Gabapentin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H17 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(aminometil)ciclohexil]acético
Solvent or Matrix Acetonitrile/Methanol
Peso molecular (g/mol) 171.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1259 g/mol