Learn More
Gabapentina (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30404588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30404588 10 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30404588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT123510X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin
CAS 60142-96-3
Fórmula molecular C9 H17 N O2
Cantidad 10 x 1 mL
Sinónimo 1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, CI 945, GOE 2450, GOE 3450, Gabapen, Gabapentin, Go 3450, Neurontin
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
SMILES NCC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(aminometil)ciclohexil]acético
Peso molecular (g/mol) 171.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1259
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Gabapentin 1 mg/mL