Learn More
Tocris Bioscience™ GABA
Descripción
GABA is a GABA receptor agonist and endogenous inhibitory neurotransmitter. Caged RuBi GABA is also available (Cat. No. 3400).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GABA |
| CAS | 56-12-2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.12 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 103.121 |