missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GAA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5L2L10)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17286743 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17286743 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17286743 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA537870

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Samples: 293T, HepG2, DU145.

This gene encodes acid alpha-glucosidase, which is essential for the degradation of glycogen to glucose in lysosomes. Different forms of acid alpha-glucosidase are obtained by proteolytic processing. Defects in this gene are the cause of glycogen storage disease II, also known as Pompe's disease, which is an autosomal recessive disorder with a broad clinical spectrum. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAA
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 5L2L10
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Gaa
N.º de referencia del gen P10253
Alias de gen 70 kDa lysosomal alpha-glucosidase; 76 kDa lysosomal alpha-glucosidase; acid (Pompe disease, glycogen storage disease type II); acid alpha-glucosidase; acid maltase; Aglucosidase alfa; E430018M07Rik; Gaa; glucosidase alpha, acid; glucosidase, alpha, acid; glucosidase, alpha; acid (Pompe disease, glycogen storage disease type II); LYAG; Lysosomal alpha-glucosidase
Símbolos de los genes Gaa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2548
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.