Descripción
- Fabricados con caucho natural
- Excelente elongación > 500 %
- Buena resistencia a la abrasión
- Dureza 40 Shore A
- Color marrón claro/ámbar.
- Propiedades similares al látex y se prefiere en la mayoría de aplicaciones industriales
- Resisten la esterilización por calor húmedo.
- Las aplicaciones típicas incluyen los sistemas de transferencia de líquidos y todo tipo de dispensación, lo que incluye jabón y limpiadores, así como bebidas alcohólicas y lácteos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Fabricados según los requisitos de GLP, Compatible con FDA |
| Diámetro interior (imperial) | 0,19 in |
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | Caucho |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,31 in, 8 mm |
| Longitud global (imperial) | 24.6 ft. |
| Longitud global (métrico) | 7,5 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -13 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -25 °C |
| Propiedades de resistencia | Abrasión |
| Mostrar más |