Learn More
Thermo Scientific Chemicals G418, sulfato, para bioquímica
Código de producto. 10165633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10165633 5 g Frasco de vidrio 5 g
10143871 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10165633 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 329400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00€
    412.65€ / 5 g
    Ahorro 68.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El sulfato G418, geneticina, n.º CAS 108321-42-2, es un antibiótico estrechamente relacionado con la gentamicina B, el antibiótico aminoglucósido común.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El sulfato G418 (geneticina) es un antibiótico aminoglucósido aislado de la Micromonospora rhodorangea
• El G418 es un bacteriostático que evita la formación de polipéptidos al inhibir el paso de elongación de la síntesis de polipéptidos
Aplicaciones
• El sulfato G418 se puede utilizar para la selección de células manipuladas genéticamente en eucariotas y procariotas
• Grado de laboratorio para aplicaciones como la bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108321-42-2
Fórmula molecular C20H44N4O18S2
Peso molecular (g/mol) 692.70
Número MDL MFCD00058314
Clave InChI UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material G418 sulfate
Tipo G418 Sulfate
Forma física Polvo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Agua 10% max.
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-Diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-[(1R)-1-hidroxietil]oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-5-metil-4-(metilamino)oxano-3,5-diol; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.7
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • G418 sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.