Descripción
- El disulfato G418 bloquea la síntesis de polipéptidos en células procariotas y eucariotas y es útil para la selección de células eucariotas modificadas genéticamente en cultivo.
- Es un agente de selección eficaz utilizado para matar células procariotas y eucariotas.
- También se utiliza para la selección y el mantenimiento de células procariotas y eucariotas transfectadas con una construcción promotora de iNOS y un gen de resistencia a la neomicina.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 108321-42-2 |
| Color | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | El polvo debe almacenarse alejado de la luz y la humedad, almacenarse a 2 a 8 °C. Las soluciones deben acotarse y almacenarse congeladas (−5 a −20 °C). |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Antibiótico |
| Esterilidad | No estéril |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para cultivo celular |
| Cantidad | 5 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Geneticin DisulphateSalt
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.