Learn More
MP Biomedicals™ Disulfato G418 PhytoPure™
Código de producto. 17670877 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17670877 250 mg 250 miligramos
11449951 1 g 1 g
17887496 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17670877 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215878283
El disulfato G418 PhytoPure™ es un aminoglucósido relacionado con la gentamicina que actúa como antibiótico y es tóxico para bacterias, levaduras, plantas superiores, células de mamíferos, protozoos y helmintos.
  • El disulfato G418 bloquea la síntesis de polipéptidos en células procariotas y eucariotas y es útil para la selección de células eucariotas modificadas genéticamente en cultivo.
  • Es un agente de selección eficaz utilizado para matar células procariotas y eucariotas.
  • También se utiliza para la selección y el mantenimiento de células procariotas y eucariotas transfectadas con una construcción promotora de iNOS y un gen de resistencia a la neomicina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 108321-42-2
Color Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Antibiótico
Esterilidad No estéril
Grado de pureza o calidad Calidad para cultivo celular
Cantidad 250 mg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Geneticin DisulphateSalt
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.