Learn More
G418, disulfato, reactivo para cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15444999 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15444999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62671.06
Solicitar formato a granel o personalizado
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic. | CAS: 108321-42-2 | C20H44N4O18S2 | 692.70 g/mol
G418 disulfate is an aminoglycoside that is toxic to bacteria, yeast, protozoans and helminths. It prevents protein synthesis by blocking the elongation step in prokaryotic and eukaryotic ribosomes. It is used as a selection agent for G418 resistant bacteria or fungi after transformation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108321-42-2
Fórmula molecular C20H44N4O18S2
Peso molecular (g/mol) 692.70
Número MDL MFCD00058314
Clave InChI UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
Sinónimo Geneticin disulfate
PubChem CID 134129582
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material G418 disulfate
Tipo G418 Disulfate
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-Diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-[(1R)-1-hidroxietil]oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-5-metil-4-(metilamino)oxano-3,5-diol; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.71
Grado Cultivo celular
compliance-icons
Nombre del producto
  • G418 disulfate, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: G418 disulfate