Learn More
G418 disulfate, 50mg/ml solution
Descripción
G418 disulfate is used for selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells transfected with a iNOS promoter construct and neomycin resistance gene. Optimal concentrations for selection and maintenance vary by cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- G418 sulfate (geneticin) is an aminoglycoside antibiotic isolated from Micromonospora rhodorangea
- G418 is bacteriostatic that prevents polypeptide formation by inhibiting the elongation step of polypeptide synthesis
Applications
- G418 sulfate can be used for the selection of genetically engineered cells in both eukaryotes and prokaryotes
- Laboratory-grade for applications such as biochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | G418 disulfate |
| Tipo | G418 Disulfate |
| Forma física | Liquid |
| Color | Undesignated |
| Concentración | 50mg/ml solution |
| Cantidad | 10 mL |
| Información de solubilidad | Difficult to mix. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 692.71 |
Seguridad y manipulación
- G418 disulfate, 50mg/ml solution
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: G418 disulfate