Learn More
STEMCELL Technologies G418
Description
- Antibiotic G418 is an aminoglycoside related to gentamicin and is toxic to bacteria, yeast, higher plants, mammalian cells, protozoans, and helminths
- G418 binds to 80S ribosomes in prokaryotic and eukaryotic cells and inhibits protein synthesis, resulting in cell death
- Resistance to the antibiotic is conferred by aminoglycoside-3-phosphotransferase
- Vectors containing the G418 resistance gene (neo) are commonly used for transfecting eukaryotic cells, with selection of transfected cells achieved by culturing them in the presence of G418
- Cells may exhibit variable resistance to the antibiotic and can take up to a week to die
- The G418 antibiotic is suitable for use in cell culture for the selection and maintenance of G418-resistant clones when using ClonaCell™-TCS Medium (Catalog #03814), ClonaCell™-CHO CD Medium (Catalog #03815), ClonaCell™-CHO ACF Medium (Catalog #03816), ClonaCell™CHO CD Liquid Medium (Catalog #03817), or other cell culture media
Spécification
Spécification
| CAS | 108321-42-2 |
| Cantidad | 250 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?