Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17751349 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17751349 20 μL 20 microlitros
17689896 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17751349 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL5551627620UL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones
Antígeno G3BP2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 555
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC011731
Símbolos de los genes G3BP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno G3BP2 fusion protein Ag9355
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9908
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG