Learn More
G3335, TRC
Código de producto. 30392640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392640 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30392640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG100500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophyl-L-glutamic Acid
CAS 36099-95-3
Fórmula molecular C16H19N3O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo 67: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 7: PN: JP2014079213 TABLE: 2 claimed sequence, G 3335, L-Tryptophyl-L-glutamic Acid, L-α-Tryptophanyl-L-glutamic Acid, Tryptophylglutamic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O5/c17-11(7-9-8-18-12-4-2-1-3-10(9)12)15(22)19-13(16(23)24)5-6-14(20)21/h1-4,8,11,13,18H,5-7,17H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t11-,13-/m0/s1
SMILES C([C@@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)N)C=1C=2C(NC1)=CC=CC2
Nombre IUPAC Ácido L-triptófil-L-glutámico
Peso molecular (g/mol) 333.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.13