Learn More
Thermo Scientific Chemicals G3335
Código de producto. 15486439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486439 100 mg 100 miligramos
15496439 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486439 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64528.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36099-95-3 | C16H19N3O5, C16H19N3O5 | 333.34 g/mol
A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un dipéptido que puede penetrar en las células, que actúa como antagonista selectivo y reversible del receptor activado por proliferadores de peroxisoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36099-95-3
Fórmula molecular C16H19N3O5
Sinónimo H-Trp-Glu-OH
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un dipéptido que puede penetrar en las células, que actúa como antagonista selectivo y reversible del receptor activado por proliferadores de peroxisoma.
Formula Weight (peso de la fórmula) 333,34g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido