Learn More
G007-LK, MedChemExpress
Código de producto. 16497887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497887 5 mg 5 miligramos
16491387 50 mg 50 miligramos
16485866 100 mg 100 miligramos
16455168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12438
MedChemExpress G007-LK is a potent and selective inhibitor of TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 46 nM and 25 nM, respectively.
G007-LK is a potent and selective inhibitor of TNKS1 and TNKS2, with IC50s of 46 nM and 25 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material G007-LK
Forma física Solid
CAS 1380672-07-0
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H16ClN7O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (56.61 mM)
SMILES ClC1=C(C=CC=C1)N2C(/C=C/C3=NN=C(C4=CC=C(C#N)C=C4)O3)=NN=C2C5=CC=C(S(C)(=O)=O)C=N5.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 529.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.96
Porcentaje de pureza 98.15%