Learn More
Asecos™ Armarios de seguridad para cilindros de gas G-ULTIMATE-90
Código de producto. 15877716 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
615 × 598 × 1450 mm
615 × 598 × 2050 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
15877716 615 × 598 × 1450 mm cada uno
15682774 615 × 598 × 2050 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15877716 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3069000130691
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de gases inflamables o tóxicos en zonas de trabajo.
  • Máxima resistencia al fuego, hasta 90 minutos.
  • Ventilación óptima que cumple con la norma – Probado y certificado de acuerdo con las estrictas regulaciones GS
  • Ventilación completa e incluso en todo el interior del armario
  • Valores de caída de presión inferiores a 150 Pa
  • Puertas bloqueables con cerradura de cilindro perfilado, integrado en el tirador de la puerta
  • El cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
  • Pasamuros de tuberías – Gran área para posibilidades flexibles de paso de cables en la parte superior del gabinete, sin necesidad de aislamiento adicional de tuberías
  • Cómodas posibilidades de ajuste – Las ayudas de ajuste integradas en la base del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de desniveles de suelo de hasta 10 mm.
  • Equipamiento interior estándar completo con guías de montaje, retenedores de cilindro y correas de tensión y rampa de rodamiento a juego
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • De acuerdo con EN 14470-2 y TRGS 510
Specifications
Configuración 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas, guías de montaje, rampa de rodamiento y retenedor de cilindro, de acero laminado galvanizado y con revestimiento en polvo
Dimensiones interiores (F x An x Al) 425 × 445 × 1246 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 598 × 1450 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de cilindros de gas inflamables y tóxicos
Capacidad portante 2 cilindros de gas de 10 litros, Carga máxima de 600 kg
N.º de puertas 1
Peso (métrico) 282 kg
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 24,21 in
Altura exterior (imperial) 57,09 in
Material Acero
Tipo de producto Gabinete para cilindros de gas
Anchura (imperial) exterior 23,54 in