Descripción
- Máxima resistencia al fuego, hasta 90 minutos.
- Ventilación óptima que cumple con la norma – Probado y certificado de acuerdo con las estrictas regulaciones GS
- Ventilación completa e incluso en todo el interior del armario
- Valores de caída de presión inferiores a 150 Pa
- Puertas bloqueables con cerradura de cilindro perfilado, integrado en el tirador de la puerta
- El cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
- Pasamuros de tuberías – Gran área para posibilidades flexibles de paso de cables en la parte superior del gabinete, sin necesidad de aislamiento adicional de tuberías
- Cómodas posibilidades de ajuste – Las ayudas de ajuste integradas en la base del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de desniveles de suelo de hasta 10 mm.
- Equipamiento interior estándar completo con guías de montaje, retenedores de cilindro y correas de tensión y rampa de rodamiento a juego
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- De acuerdo con EN 14470-2 y TRGS 510
Especificaciones
Especificaciones
| Configuración | 1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas, guías de montaje, rampa de rodamiento y retenedor de cilindro, de acero laminado galvanizado y con revestimiento en polvo |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 425 × 445 × 1858 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 × 598 × 2050 mm |
| Modelo de puerta | Abatible |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de cilindros de gas inflamables y tóxicos |
| Capacidad portante | Carga máxima de 600 kg |
| N.º de puertas | 1 |
| Peso (métrico) | 372 kg |
| Color | Gris claro |
| Fondo exterior (imperial) | 24,21 in |
| Show More |