Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad para exteriores G-OD
Código de producto. 15516895 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
1 rampa rodante
Armarios altos
Modelo de puerta:
Abatible
Dimensiones (Pr x An x Al):
400 × 1006 × 2149 mm
400 × 1356 × 2149 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Modelo de puerta Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
15516895 Armarios altos Abatible 400 × 1356 × 2149 mm cada uno
15709097 1 rampa rodante Abatible 400 × 1006 × 2149 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15516895 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 30692015
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado en exteriores de gases inflamables o tóxicos.
  • Construcción sólida y de alta calidad perfecta para su instalación en zonas exteriores
  • Construcción de acero laminado completamente galvanizado con superficie estructurada de plástico laminado y base de acero inoxidable
  • El techo inclinado con sobrenadante permite drenar el agua
  • Puertas abatibles con un gran ángulo de apertura para facilitar el acceso
  • Bloqueo resistente de 3 puntos con palanca de giro bloqueable (también disponible como cerradura de cilindro perfilado)
  • Ventilación eficaz por medio de aberturas debajo de las puertas y en la pared trasera
  • Cómodas posibilidades de ajuste – Las ayudas de ajuste integradas en la base del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de las irregularidades del suelo.
  • De acuerdo con la norma TRGS 510
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TRGS 510
Configuración Armarios altos
Dimensiones interiores (F x An x Al) 370 × 1345 × 2070 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 400 × 1356 × 2149 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento en exteriores de cilindros de gas
Incluye N/D
Capacidad portante Carga máxima de 600 kg
N.º de puertas 2
Revestimiento de superficie Plástico laminado
Peso (métrico) 161 kg
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 15,75 in
Altura exterior (imperial) 84,61 in.
Material Acero galvanizado
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 53,39 in