Learn More
IKA™ Adaptador de tubo G-L
Código de producto. 16288701 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
1,5 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16288701 1,5 a 2 ml paquete de 6
1 options
Código de producto. 16288701 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0030001347
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Adaptador de tubo para utilizar con rotor de 1,5 a 2 ml.
  • Adaptador
  • Tubo de 0,5 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 1,5 a 2 ml
Descripción Diámetro: 8 mm
Incluye 6/paq.