Learn More
Syngene Sistema de imágenes compacto G:Box Mini XRQ
Código de producto. 30058116 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
30058116 Ninguno cada uno
1 options
Código de producto. 30058116 Proveedor Syngene N.º de proveedor GBOXMINIXRQ
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
G:Box Mini XRQ es un sistema compacto repleto de funciones para integrarse perfectamente en su investigación. Diseñado para adaptarse a laboratorios multiusuario e imágenes en todo el espectro.
G:Box mini XRQ es un sistema compacto que puede ser pequeño pero está repleto de funciones para integrar perfectamente el sistema G:Box mini en su investigación.
Este sistema de imágenes está diseñado para adaptarse a las diversas necesidades de los laboratorios multiusuario. No es sólo para transferencias y geles con módulos HILED, proporciona una excitación robusta para imágenes de fluorescencia cuantitativa. Puede obtener imágenes de todo el espectro UV, azul, verde, rojo, rojo lejano e IR, lo que le brinda la flexibilidad de satisfacer todas sus necesidades de imágenes. Esta adaptabilidad le permite explorar una amplia gama de aplicaciones científicas.
Un sistema sensible con un amplio rango dinámico, detecta bandas débiles y fuertes en la misma mancha sin comprometer la calidad utilizando el intuitivo software de captura de imágenes GeneSys. Una lente de gran apertura combinada con una cámara de alta resolución permite una calidad de imagen y una sensibilidad inigualables.
  • Capaz de generar imágenes de muchas aplicaciones: geles de ADN/proteínas, quimioluminiscencia, geles sin tinción, transferencias de fluorescencia multiplex coloreadas, aplicaciones in vivo (pueden necesitarse accesorios adicionales).
  • Cámara refrigerada Peltier con resolución de imagen de 4 MP capaz de producir imágenes de 16 bits (con 65535 escalas de grises).
  • El sistema tiene una lente F1.2 con iris motorizado, enfoque y zoom (con retroalimentación) para adquisiciones cortas.
  • El sistema viene con una rueda de filtro de 7 posiciones. Luz blanca Epi y opción de HILED que brinda capacidad para obtener imágenes de fluorescencia en rojo, verde, azul, rojo lejano e IR (serán necesarios comprar accesorios adicionales).
  • Área máxima de visualización 18 x 14 cm.
  • El software de captura de imágenes GeneSys con su interfaz fácil de usar produce imágenes con calidad de publicación.
  • GeneTools El software proporciona al usuario una cuantificación rápida de muestras, incluido el peso molecular, el recuento de colonias, la normalización de proteínas y el análisis de fluorescencia multiplex.
  • El software se puede utilizar en 21 CFR parte 11 y GLP entornos.
  • Documentación IQOQPQ disponible a solicitud.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Imágenes de gel
Tipo de producto Sistema de imagen de geles
Tipo de pantalla Ninguno