Learn More
G-749, MedChemExpress
Código de producto. 16497817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497817 5 mg 5 miligramos
16465098 10 mg 10 miligramos
16461239 1 mg 1 miligramo
16431337 50 mg 50 miligramos
16423296 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16497817
Marca: Medchem Express HY12333
MedChemExpress G-749 is a potent, oral active and ATP competitive FLT3 inhibitor, with IC50s of 0.4 nM and 0.6 nM for FLT3 wild type and FLT3-D835Y, respectively. G-749 can be used for the research of drug resistance for acute myeloid leukemia (AML).
G-749 is a potent, oral active and ATP competitive FLT3 inhibitor, with IC50s of 0.4 nM and 0.6 nM for FLT3 wild type and FLT3-D835Y, respectively. G-749 can be used for the research of drug resistance for acute myeloid leukemia (AML).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material G-749
CAS 1457983-28-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25BrN6O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (47.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=C(NC3CCN(C)CC3)N=C2NC4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)C(Br)=CN1
Peso molecular (g/mol) 521.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease