Learn More
G 7460, TRC
Código de producto. 30483541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483541 10 mg 10 miligramos
30477601 100 mg 100 miligramos
30484062 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM78314010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102394-28-5
Fórmula molecular C14 H15 N5 O7 S
Peso molecular (g/mol) 397.36
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydroxy-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, G 7460
Nombre IUPAC metil 4-hidroxi-2-[(4-metaxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoilsulfamoil]benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metsulfuron-methyl-4-hydroxy
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N5O7S/c1-7-15-12(18-14(16-7)26-3)17-13(22)19-27(23,24)10-6-8(20)4-5-9(10)11(21)25-2/h4-6,20H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0692