Learn More
G-5555, MedChemExpress
Código de producto. 16487828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487828 10 mg 10 miligramos
16473666 25 mg 25 miligramos
16467656 100 mg 100 miligramos
16451839 1 mg 1 miligramo
16430298 5 mg 5 miligramos
16423787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16487828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19635
MedChemExpress G-5555 is a potent p21-activated kinase 1 (PAK1) inhibitor with Kis of 3.7 nM and 11 nM for PAK1 and PAK2, respectively.
G-5555 is a potent p21-activated kinase 1 (PAK1) inhibitor with Kis of 3.7 nM and 11 nM for PAK1 and PAK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material G-5555
CAS 1648863-90-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25ClN6O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (50.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES ClC(C=C(C1=NC(C)=CC=C1)C=C2)=C2C3=CC4=CN=C(NC)N=C4N(C[C@@H]5OC[C@@H](N)CO5)C3=O
Peso molecular (g/mol) 492.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.96
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease