Learn More
Gibco™ Suplemento G-5 (100X)
Código de producto. 10624613
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10624613 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10624613
Marca: Gibco™ 17503012
Edge
Suplemento G-5 (100X)
El suplemento G-5 es un suplemento sin suero definido químicamente basado en la formulación Bottenstein G-5. El suplemento G-5 está destinado a su uso con medios Neurobasal™.
Se recomienda emplear el suplemento G-5 para el crecimiento y la expresión de células gliales (normales y tumorales) del fenotipo astrocítico (astrocitos). El suplemento G-5 se puede emplear como un sustituto para la formulación Bottenstein G-2. El suplemento G-5 se proporciona como un concentrado de 100X.
El suplemento G-5 se puede usar con los medios Neurobasal™ media, DMEM, DMEM⁄F-12 o cualquier otro medio basal.
Obtenga más información acerca de la formulación del suplemento G-5.
Obtenga más información acerca de los productos de cultivo celular neuronal de Invitrogen en www.invitrogen.com/neuralculture.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
Tipo de célula Células gliales
Clasificación Sin suero
Concentración 100 X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Nivel de suero Sin suero
Esterilidad Estéril
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente Sin suero
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad