Learn More
Melford Solución de disulfato G-418
Description
El disulfato G-418 en solución es un antibiótico ampliamente utilizado en el mercado de las ciencias biológicas.
En el campo de las ciencias de la vida, la solución de disulfato G-418 se utiliza principalmente para la selección y el mantenimiento de células que han sido modificadas genéticamente para expresar el gen de resistencia a la neomicina. Este gen de resistencia permite que las células sobrevivan en presencia de G-418, mientras que las células no modificadas no pueden sobrevivir.
Los investigadores y científicos que trabajan en áreas como la biología molecular, la ingeniería genética y la biotecnología confían en la solución de disulfato G-418 para diversas aplicaciones. Se utiliza con frecuencia como marcador seleccionable en plásmidos y otros vectores para garantizar que sólo las células que llevan el material genético deseado sobrevivan y proliferen.
La solución de disulfato G-418 es compatible con una amplia gama de líneas celulares de mamíferos, insectos y plantas, lo que la hace versátil para diferentes sistemas de cultivo celular. Generalmente se agrega al medio de cultivo en concentraciones específicas para inhibir el crecimiento de células no resistentes y permitir el crecimiento de células genéticamente modificadas.
Además, la solución de disulfato G-418 se puede utilizar para generar líneas celulares estables que expresen proteínas recombinantes o estudien la función genética. Su actividad de amplio espectro y su compatibilidad con diferentes tipos de células lo convierten en una herramienta importante para los investigadores que estudian los mecanismos moleculares, la expresión de proteínas y la manipulación genética.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | G-418 Disulfate, Solution |
| CAS | 108321-42-2 |
| Cantidad | 10 mL |
| Fórmula molecular | C20H40N4O10-2H2SO4 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.