Learn More
Melford Solución de disulfato G-418
Product Code. 30018322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
20 mL
50 mL
Unit Size:
10 ml
20 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30018322 50 mL 50 ml
30018321 20 mL 20 ml
30018320 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018322 Supplier Melford Supplier No. G6450050.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El disulfato G-418 en solución es un antibiótico ampliamente utilizado en el mercado de las ciencias biológicas.
El disulfato G-418 en solución es un antibiótico ampliamente utilizado en el mercado de las ciencias biológicas. Se emplea comúnmente como agente selectivo en cultivos celulares y experimentos de biología molecular. G-418, también conocido como Geneticin , es un miembro de la familia de antibióticos aminoglucósidos.
En el campo de las ciencias de la vida, la solución de disulfato G-418 se utiliza principalmente para la selección y el mantenimiento de células que han sido modificadas genéticamente para expresar el gen de resistencia a la neomicina. Este gen de resistencia permite que las células sobrevivan en presencia de G-418, mientras que las células no modificadas no pueden sobrevivir.
Los investigadores y científicos que trabajan en áreas como la biología molecular, la ingeniería genética y la biotecnología confían en la solución de disulfato G-418 para diversas aplicaciones. Se utiliza con frecuencia como marcador seleccionable en plásmidos y otros vectores para garantizar que sólo las células que llevan el material genético deseado sobrevivan y proliferen.
La solución de disulfato G-418 es compatible con una amplia gama de líneas celulares de mamíferos, insectos y plantas, lo que la hace versátil para diferentes sistemas de cultivo celular. Generalmente se agrega al medio de cultivo en concentraciones específicas para inhibir el crecimiento de células no resistentes y permitir el crecimiento de células genéticamente modificadas.
Además, la solución de disulfato G-418 se puede utilizar para generar líneas celulares estables que expresen proteínas recombinantes o estudien la función genética. Su actividad de amplio espectro y su compatibilidad con diferentes tipos de células lo convierten en una herramienta importante para los investigadores que estudian los mecanismos moleculares, la expresión de proteínas y la manipulación genética.
Specifications
Nombre del producto químico o material G-418 Disulfate, Solution
CAS 108321-42-2
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular C20H40N4O10-2H2SO4