Learn More
G-418 disulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16479867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479867 5 g 5 g
16421699 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17561
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
MedChemExpress G-418 disulfate (Geneticin sulfate), is an aminoglycoside antibiotic, inhibits protein synthesis in eukaryotes and prokaryotes. G-418 disulfate is commonly used as a selective agent for eukaryotic cells.
G-418 disulfate (Geneticin sulfate), is an aminoglycoside antibiotic, inhibits protein synthesis in eukaryotes and prokaryotes. G-418 disulfate is commonly used as a selective agent for eukaryotic cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material G-418 disulfate
CAS 108321-42-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H44N4O18S2
Cantidad 5 g
Sinónimo Geneticin sulfate Antibiotic G-418 sulfate
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (180.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(O)(O)=O.O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)N)([H])O[C@]2([H])[C@H](O)C)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@](OC[C@](C)(O)[C@@H]3NC)([H])[C@@H]3O.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 692.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.71
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder