Learn More
G-418 disulfate, MedChemExpress
Descripción
G-418 disulfate (Geneticin sulfate), is an aminoglycoside antibiotic, inhibits protein synthesis in eukaryotes and prokaryotes. G-418 disulfate is commonly used as a selective agent for eukaryotic cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | G-418 disulfate |
| CAS | 108321-42-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H44N4O18S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Geneticin sulfate Antibiotic G-418 sulfate |
| Información de solubilidad | H2O : 125 mg/mL (180.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(O)(O)=O.O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)N)([H])O[C@]2([H])[C@H](O)C)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@](OC[C@](C)(O)[C@@H]3NC)([H])[C@@H]3O.O=S(O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 692.71 |
| Mostrar más |