Learn More
Melford Disulfato G-418
Código de producto. 30018319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018319 5 g 5 g
30018317 1 g 1 g
30018318 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018319 Proveedor Melford N.º de proveedor G640005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Disulfato G-418, también conocido como Geneticin , es un antibiótico ampliamente utilizado en el mercado de las ciencias biológicas.
Disulfato G-418, también conocido como Geneticin , es un antibiótico ampliamente utilizado en el mercado de las ciencias biológicas. Se utiliza comúnmente como agente selectivo en sistemas de cultivo celular y aplicaciones de biología molecular.
G-418 se deriva de la bacteria Micromonospora rhodorangea y pertenece a la clase de antibióticos aminoglucósidos. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en las células, dirigiéndose específicamente al ribosoma 80S e interfiriendo con la translocación.
En el mercado de las ciencias biológicas, el disulfato G-418 se utiliza ampliamente como agente selectivo para células que han sido modificadas genéticamente o transfectadas con un gen de resistencia G-418. Este gen de resistencia a menudo se incorpora a vectores plasmídicos o construcciones de ADN recombinante para permitir la selección y el mantenimiento de células que han absorbido con éxito el material genético deseado.
La naturaleza selectiva del disulfato G-418 lo convierte en una herramienta invaluable en la investigación de biología molecular. Al incorporar el gen de resistencia G-418 y aplicar el tratamiento con G-418, los investigadores pueden seleccionar específicamente células que hayan integrado con éxito el material genético deseado.
Este sistema de selección de antibióticos se utiliza comúnmente en técnicas como la generación de líneas celulares estables, estudios de expresión genética y producción de proteínas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material G-418 Disulfate
CAS 108321-42-2
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C20H40N4O10-2H2SO4