Learn More
Tocris Bioscience™ G-36
Código de producto. 18053922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18053922 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18053922 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4759/10
Selective GPER antagonist
G-36 is an antagonist of GPER; selectively inhibits estrogen-mediated activation of PI3-K by GPER, but not by ERα. Also inhibits estrogen-mediated calcium mobilization (IC50 = 112 nM). Structural analog of G-1 (Cat. No. 3577).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-(3aR*,4S*,9bS*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-8-(1-methylethyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline
CAS 1392487-51-2
Cantidad 10 mg
Objetivo Estrogen and Related Receptor Antagonists
Fórmula molecular C22H22BrNO2
Pureza 99%