Learn More
Tocris Bioscience™ G-15
Código de producto. 18094522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18094522 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18094522 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3678/10
High affinity and selective GPER antagonist
G-15 is a high affinity and selective GPER receptor antagonist (Ki = 20 nM) that displays no affinity for ERα and ERβ at concentrations up to 10 μM. Inhibits agonist-induced calcium mobilization in vitro (EC50 of ~185 nM) and antagonizes the antidepressive and renoprotective effects of estrogen in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3aS*,4R*,9bR*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-3H-cyclopenta[c]quinoline
CAS 1161002-05-6
Cantidad 10 mg
Objetivo Estrogen and Related Receptor Antagonists
Fórmula molecular C19H16BrNO2
Pureza 99%