Learn More
G-1, MedChemExpress
Código de producto. 16496807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496807 5 mg 5 miligramos
16454108 10 mg 10 miligramos
16421079 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107216
MedChemExpress G-1 is a nonsteroidal, high-affinity and selective agonist of GPR30 with a Ki of 11 nM.
G-1 is a nonsteroidal, high-affinity and selective agonist of GPR30 with a Ki of 11 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material G-1
CAS 881639-98-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18BrNO3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (121.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C([C@H]2[C@]3([H])[C@](C=CC3)([H])C4=CC(C(C)=O)=CC=C4N2)C=C5C(OCO5)=C1
Peso molecular (g/mol) 412.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.28
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death