Learn More
R&D Systems™ FzM1.8
Código de producto. 18798286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18798286 50 mg 50 miligramos
18746396 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18798286 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6961/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Frizzled 4 allosteric agonist; exhibits biased siginaling; preserves stemness
FzM1.8 is a frizzled 4 allosteric agonist (pEC50 = 6.4). Potentiates the β-catenin pathway in the absence of any WNT ligand, by biasing FZD4 signaling toward the FZD4/PI3K axis. Preserves stemness and promotes proliferation of undifferentiated cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-5-[[(2-Naphthalenylamino)carbonyl]amino]benzoic acid
CAS 2204290-85-5
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C18H14N2O4
Pureza 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.