Learn More
Molecular Probes™ FxCycle™ Far Red Stain
Código de producto. 10003774
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10003774 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10003774 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor F10348
Colorante rojo FxCycle™ Far Red
El colorante rojo FxCycle™ Far Red (F10348) se utiliza para el análisis citométrico de flujo del contenido de ADN en células fijas combinadas con ARNasa. Este colorante aprovecha las fuentes de excitación de 633⁄5 nm disponibles comúnmente con una emisión de alrededor de 660 nm. Con los estudios de ciclo celular multicolores mediante citometría de flujo, a menudo es necesario analizar el contenido de ADN en láseres alternativos para preservar el láser común de 488 nm y los canales de detección para otros marcadores. Resulta muy indicado para la popular línea láser rojo, por lo que el colorante rojo FxCycle™ Far Red es una buena opción para el análisis de contenido de ADN en estudios de ciclo celular multicolor.
Consulte en una guía de selección todos los productos relacionados con el análisis del ciclo celular de células fijas y vivas en citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene 5 viales de tinción rojo lejano FxCycle™. Almacenar a ≤-20 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinción
Tipo de colorante Colorante rojo FxCycle™ Far Red
Emission 633
Formulario Líquido
Línea de productos FxCycle, Molecular Probes
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Localización subcelular Ácidos nucleicos