Learn More
FX1, MedChemExpress
Código de producto. 16484766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484766 100 mg 100 miligramos
16482826 25 mg 25 miligramos
16470077 50 mg 50 miligramos
16463688 10 mg 10 miligramos
16456427 5 mg 5 miligramos
16440946 200 mg 200 miligramos
6 options
Código de producto. 16484766
Marca: Medchem Express HY102027
MedChemExpress FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.
FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FX1
Forma física Solid
CAS 1426138-42-2
Color Red
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9ClN2O4S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (27.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCN(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C/2C=C(Cl)C=C3)=O)=S
Peso molecular (g/mol) 368.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.82
Porcentaje de pureza 98.0%