Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad de aire recirculante FX-PEGASUS-90
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15664897 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante:
Cajones 60 kg, carga máxima 600 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante unitSize
15664897 Cajones 60 kg, carga máxima 600 kg cada uno
1 options
Código de producto. 15664897 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3291004033627
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro, autorizado y con filtro de aire recirculado de líquidos inflamables y otras sustancias peligrosas.
  • Seguridad para los empleados – Evitar atmósferas explosivas y extraer y filtrar vapores nocivos para la salud.
  • Proporciona flexibilidad en el lugar de instalación, almacenamiento y equipamiento interior
  • Permite el almacenamiento, la retirada y la filtración comunes de los materiales peligrosos más diversos en un solo armario
  • Control electrónico de la saturación del filtro por vapores de disolvente, velocidad de recirculación del aire, intervalos de servicio y programación para la comprobación manual de la saturación del filtro
  • Diseño bicolor moderno
  • Ecológico con una mayor vida útil del filtro y un sistema de filtro reutilizable
  • Resistente al fuego hasta 90 minutos.
  • El equipamiento interior disponible incluye cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores
  • Puerta bloqueable con bloqueo de cilindro, con indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
  • El cierre automático de puertas en serie libera las puertas bloqueadas después de aproximadamente 60 segundos con una señal visual y acústica previa.
  • Sistema de filtro de aire recirculante ideal para la instalación directa en áreas de trabajo con muy bajo nivel de ruido, solo aprox. 39 dB
  • Con filtro de banda ancha de varias etapas
  • El equipo electrónico incluye un cable de dispositivo frío y enchufe de alimentación
  • Pantalla con panel táctil innovador
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1, TRGS 510
Configuración 4 cajones de chapa de acero con recubrimiento en polvo de 60 kg/19 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 × 750 × 1647 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 893 × 2294 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de líquidos inflamables y otras sustancias peligrosas
Capacidad portante Cajones 60 kg, carga máxima 600 kg
N.º de puertas 2
Peso (métrico) 475 kg
Color Gris antracita, Amarillo de advertencia
Material Yeso
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables