Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ con homologación IP 65 clase II
Código de producto. 16681092
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
122 g
220 g
320 g
1220 g
2200 g
3200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16681092 3200 g cada uno
16601092 1220 g cada uno
16601102 320 g cada uno
16621092 122 g cada uno
16641092 2200 g cada uno
16661092 220 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16681092 Proveedor A&D Weighing N.º de proveedor FZ3000iWPEC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1817.16€
    1582.93€ / paquete de 1
    Ahorro 234.23€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Las balanzas de precisión A&D Weighing serie FZ/FX combinan todas las funciones de pesaje esenciales en un paquete compacto y ligero.
  • IP65 a prueba de agua/polvo
  • Calibración interna integrada con solo pulsar un botón
  • Función amortiguador
  • Función de encendido y apagado automático
  • Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
  • Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
  • SCF – Función de cálculo estadístico
  • RS-232C estándar
  • Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 1 segundo
  • Rápido USB interfaz – No requiere instalación de controlador (opcional)
  • LAN – Interfaz Ethernet con el software WinCT-Plus (opcional)
  • Plato de pesaje de animales (opcional)
  • Gran cortavientos (opcional)
  • Cortavientos pequeño incluido en modelos de 1 mg
  • Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO/IP65/OIML
Tipo de conexión RS-232 C, USB rápido (opción), LAN (opción)
Capacidad 3200 g
Tipo de pantalla VFD
Legibilidad 0.01 g
Material Acero inoxidable
Modelo FZ-3000i-WP-EC
Tiempo de estabilización 1 segundo
Requisitos eléctricos 11 VA al adaptador (12 V, 1 A)