Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ
Descripción
- Calibración interna integrada con solo pulsar un botón
- Función amortiguador
- Función de encendido y apagado automático
- Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
- Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
- SCF – Función de cálculo estadístico
- RS-232C estándar
- Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 1 segundo
- Rápido USB interfaz – No requiere instalación de controlador (opcional)
- LAN – Interfaz Ethernet con el software WinCT-Plus (opcional)
- Plato de pesaje de animales (opcional)
- Gran cortavientos (opcional)
- Cortavientos pequeño incluido en modelos de 1 mg
- Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tipo de conexión | RS-232 C, Quick USB (opción), LAN-Ethernet (opción) |
| Capacidad | 520 g |
| Tipo de pantalla | VFD |
| Legibilidad | 0.001 g |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | FX-500i |
| Tiempo de estabilización | 1 segundo |
| Requisitos eléctricos | 11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A) |