Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad de aire recirculante FX-CLASSIC-90
Código de producto. 15630159 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris antracita, Gris claro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15630159 Gris antracita, Gris claro cada uno
1 options
Código de producto. 15630159 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3328604133656
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de líquidos inflamables y otras sustancias peligrosas con circulación de aire para la extracción y filtración de vapores nocivos para la salud.
  • Seguridad para los empleados al evitar atmósferas explosivas
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Máxima flexibilidad en la instalación, almacenamiento y equipamiento interior disponible
  • Los armarios de filtro de aire recirculante permiten el almacenamiento, la retirada y la filtración comunes de los materiales peligrosos más diversos en un solo armario
  • Control electrónico de la saturación del filtro, la tasa de recirculación del aire, los intervalos de servicio y la comprobación manual del filtro
  • Ecológico con una larga vida útil del filtro y un sistema de filtro reutilizable
  • El posible equipamiento interior incluye cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores
  • Construcción robusta y longevidad. – Puertas con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera de los compartimentos de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a arañazos e impactos y fácil de limpiar.
  • Tope de puerta en cualquier posición y se cierran de forma automática en caso de incendio
  • No se permite el uso no autorizado – Puertas bloqueables con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente) con indicador de estado de cierre (rojo/verde)
  • De acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Transporte sencillo con zócalo integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Fácil alineación con pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ideal para la instalación directa en áreas de trabajo con un nivel de ruido muy bajo, aprox. 39 dB
  • Con filtro de banda ancha de varias etapas
Tekniske data
Certificaciones/conformidad EN 14470-1
Configuración 3 estantes de acero laminado con revestimiento en polvo, capacidad de carga de 75 kg; 1 inserto perforado de acero laminado con revestimiento en polvo, capacidad de carga de 75 kg; 1 sumidero inferior de acero laminado con revestimiento en polvo, capacidad de 22 l; 3 estantes de bandejas de PP, capacidad de carga de 50 kg, capacidad de 11 l; 1 sumidero inferior de PP, capacidad de 11 l
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 × 450 × 1647 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 1193 × 2294 mm
Modelo de puerta Resistente al fuego (1,5 h)
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas y líquidos inflamables
Incluye 3 estantes de acero laminado con revestimiento en polvo, capacidad de carga de 75 kg; 1 inserto perforado de acero laminado con revestimiento en polvo, capacidad de carga de 75 kg; 1 sumidero inferior de acero laminado con revestimiento en polvo, capacidad de 22 l; 3 estantes de bandejas de PP, capacidad de carga de 50 kg, capacidad de 11 l; 1 sumidero inferior de PP, capacidad de 11 l
Capacidad portante 600 kg
N.º de puertas 2
Peso (métrico) 565,5 kg
Color Gris antracita, Gris claro
Material Yeso
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.