Learn More
Ácido Fusídico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30012000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012000 100 mg 100 miligramos
30008481 50 mg 50 miligramos
30008788 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF865505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 751-94-0
Fórmula molecular C31 H47 O6 . Na
Peso molecular (g/mol) 538.69
Sinónimo Sodium Fusidate, 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3,11-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β,17Z)-, 29-Nor-8α,9β,13α,14β-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3α,11α,16β-trihydroxy-, 16-acetate, monosodium salt, (Z)- (8CI), 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3,11-dihydroxy-, monosodium salt, (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β,17Z)- (9CI), Fucidin, Fucidina, Fucidine, Fusidate sodium, Fusidic acid sodium salt, Fusidin, SQ 16360, Sodium fucidate, Sodium fusidate, Sodium fusidin, ZN 6-Na, Sodium ent-(17Z)-16α-(acetyloxy)-3β,11β-dihydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oate
Nombre IUPAC sodio; (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetiloxi-3,11-dihidroxi-4,8,10,14-tetrametil-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-ilideno]-6-metilhept-5-enoato
SMILES [Na+].C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)[O-])\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fusidic Acid Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H48O6.Na/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.327
Porcentaje de pureza >95%