Learn More
Fusidic acid sodium salt, MedChemExpress
Descripción
Fusidic acid sodium salt (Sodium fusidate), a bacteriostatic antibiotic produced from the Fusidium coccineum fungus, belongs to the class of steroids. Fusidic acid sodium salt has no corticosteroid effects. Fusidic acid sodium salt inhibits the growth of bacteria by preventing the release of translation elongation factor G (EF-G) from the ribosome.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fusidic acid sodium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 751-94-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H47NaO6 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Sodium fusidate SQ-16360 |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (185.64 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (185.64 mM) |
| Mostrar más |