Learn More
Fuscoside, MedChemExpress
Código de producto. 16473456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473456 25 mg 25 miligramos
16468877 5 mg 5 miligramos
16466288 10 mg 10 miligramos
16406626 100 mg 100 miligramos
16402417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15009
MedChemExpress Fuscoside (OPC-21268) is an orally effective, nonpeptide, vasopressin V1 receptor antagonist with an IC50 of 0.4 μM.
Fuscoside (OPC-21268) is an orally effective, nonpeptide, vasopressin V1 receptor antagonist with an IC50 of 0.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fuscoside
CAS 131631-89-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31N3O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo OPC-21268
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (111.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1)N(C2CCN(C(C3=CC=C(OCCCNC(C)=O)C=C3)=O)CC2)C4=C1C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 449.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation