Learn More
Ácido fusarico, TRC
Código de producto. 30135189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135189 250 mg 250 miligramos
30133586 1 g 1 g
30010792 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF865400250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-69-6
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Sinónimo Fusaric acid (6CI), Picolinic acid, 5-butyl- (7CI,8CI), 5-Butyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Butyl-2-picolinic acid, 5-Butylpicolinic acid, 5-n-Butylpyridine-2-carboxylic acid, NSC 135043, NSC 19870
Nombre IUPAC ácido 5-butilpiridina-2-carboxílico
SMILES O=C(O)C1=NC=C(C=C1)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fusaric Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946